Anti-Corticotropin-Releasing Factor Receptor 1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 7H27]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7903-89AEA 660 EUR InStock
USBIC7903-89A
Anti-Corticotropin-Releasing Factor Receptor 1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 7H27]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Corticotropin-Releasing Factor Receptor 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H27
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité