Anti-Corticotrophin Releasing Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7903-90BEA 481 EUR InStock
USBIC7903-90B
Anti-Corticotrophin Releasing Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Corticotrophin Releasing Factor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité