Anti-Corticotropin-releasing Factor Receptor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7903-90D1EA 657 EUR InStock
USBIC7903-90D1
Anti-Corticotropin-releasing Factor Receptor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Corticotropin-releasing Factor Receptor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité