Anti-COX4I1, COX4I2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7904-89XEA 522 EUR InStock
USBIC7904-89X
Anti-COX4I1, COX4I2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 0. 01-0. 03?g/ml; Immunochemistry: 2-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: COX4I1, COX4I2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité