Anti-C Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7905-02AEA 540 EUR InStock
USBIC7905-02A
Anti-C Peptide Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Radio Immunoassay: 1:2000; Western Blot: 1:100; Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: C Peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité