Anti-CPT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7906-06A1BIOTEA 852 EUR InStock
USBIC7906-06A1BIOT
Anti-CPT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPT1A (carnitine palmitoyltransferase 1A (liver))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité