Anti-CRACC Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H102]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7906-72CEA 742 EUR InStock
USBIC7906-72C
Anti-CRACC Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H102]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CRACC
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H102
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité