Anti-C-Reactive Protein Mouse monoclonal antibody [clone: 9G304]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7907-03AEA 432 EUR InStock
USBIC7907-03A
Anti-C-Reactive Protein Mouse monoclonal antibody [clone: 9G304]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C-Reactive Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G304
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité