Anti-CKM Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7910-24A-BIOTEA 852 EUR InStock
USBIC7910-24A-BIOT
Anti-CKM Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CKM (creatine kinase, muscle)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité