Anti-CREB1 Mouse monoclonal antibody [clone: 5F2]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7915-17BEA 703 EUR InStock
USBIC7915-17B
Anti-CREB1 Mouse monoclonal antibody [clone: 5F2]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CREB1 (cAMP responsive element binding protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité