Anti-TDGF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7922-10HEA 539 EUR InStock
USBIC7922-10H
Anti-TDGF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TDGF1 (teratocarcinoma-derived growth factor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité