Anti-CRY2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7942-51AEA 633 EUR InStock
USBIC7942-51A
Anti-CRY2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CRY2 (cryptochrome circadian clock 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité