Anti-Cryptosporidium parvum Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2307]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-13DEA 615 EUR InStock
USBIC7944-13D
Anti-Cryptosporidium parvum Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2307]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20-1:200; Immunofluorescence: 1:10-1:50; Immunochemistry: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Cryptosporidium parvum
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2307
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité