Anti-Cryptosporidium parvum Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-16EA 439 EUR InStock
USBIC7944-16
Anti-Cryptosporidium parvum Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Cryptosporidium parvum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité