Anti-Cryptosporidium parvum Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-16CEA 473 EUR InStock
USBIC7944-16C
Anti-Cryptosporidium parvum Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000; Immunochemistry: 1:20-1:200; Western Blot: 1:20-1:200; ELISA: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: Cryptosporidium parvum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité