Anti-Cryptosporidium sp. Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2304]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-22EA 614 EUR InStock
USBIC7944-22
Anti-Cryptosporidium sp. Mouse monoclonal antibody [clone: 10B2304]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:8000; Immunofluorescence: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: Cryptosporidium sp.
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2304
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité