Anti-CRYAB Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-60BEA 466 EUR InStock
USBIC7944-60B
Anti-CRYAB Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRYAB (crystallin, alpha B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité