Anti-CRYAB Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7944-60CEA 817 EUR InStock
USBIC7944-60C
Anti-CRYAB Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CRYAB (crystallin, alpha B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité