Anti-Csk Binding Protein Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7945-16HEA 621 EUR InStock
USBIC7945-16H
Anti-Csk Binding Protein Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Csk Binding Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité