Anti-Cleavage Stimulation Factor 2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7946-70CEA 587 EUR InStock
USBIC7946-70C
Anti-Cleavage Stimulation Factor 2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: Cleavage Stimulation Factor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité