Anti-Cleavage Stimulation Factor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: United States Biological
USBIC7946-70C-PEEA 852 EUR InStock
USBIC7946-70C-PE
Anti-Cleavage Stimulation Factor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Cleavage Stimulation Factor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité