Anti-C1QTNF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H203]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7948-18EA 742 EUR InStock
USBIC7948-18
Anti-C1QTNF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H203]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: C1QTNF1 (C1q and tumor necrosis factor related protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H203
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité