Anti-CUL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7949-01GEA 786 EUR InStock
USBIC7949-01G
Anti-CUL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:50
Type: Primary
Antigen: CUL1 (cullin 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité