Anti-CUL4B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7949-21L1EA 481 EUR InStock
USBIC7949-21L1
Anti-CUL4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1 ?g/ml; Immunochemistry:2?g/ml
Type: Primary
Antigen: CUL4B (cullin 4B)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Xenopus laevis, Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité