Anti-CTGF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7978-25D-50EA 425 EUR InStock
USBIC7978-25D-50
Anti-CTGF Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25-1.0 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: CTGF (connective tissue growth factor)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité