Anti-CTGFL Mouse monoclonal antibody [clone: 9E3]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7978-35BEA 343 EUR InStock
USBIC7978-35B
Anti-CTGFL Mouse monoclonal antibody [clone: 9E3]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 05-0.2?g/ml; Western Blot: 0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CTGFL
Clonality: Monoclonal
Clone: 9000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité