Anti-CUX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2624]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8220EA 522 EUR InStock
USBIC8220
Anti-CUX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2624]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:1000; ELISA: 1 ?g/ml-3ng/ml
Type: Primary
Antigen: CUX1 (cut-like homeobox 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2624
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité