Anti-CXCR-3.2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC8349-07EA 425 EUR InStock
USBIC8349-07
Anti-CXCR-3.2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:20000
Type: Primary
Antigen: CXCR-3.2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité