Anti-Cyclic AMP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC8450-05AEA 521 EUR InStock
USBIC8450-05A
Anti-Cyclic AMP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyclic AMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité