Anti-CCND1 Mouse monoclonal antibody [clone: 7H91]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8454-02DEA 722 EUR InStock
USBIC8454-02D
Anti-CCND1 Mouse monoclonal antibody [clone: 7H91]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml; ELISA: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CCND1 (cyclin D1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H91
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité