Anti-CCND1 Mouse monoclonal antibody [clone: 10K177]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8454-02EEA 481 EUR InStock
USBIC8454-02E
Anti-CCND1 Mouse monoclonal antibody [clone: 10K177]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 4?g/ml; Immunochemistry: 8?g/ml
Type: Primary
Antigen: CCND1 (cyclin D1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K177
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité