Anti-CCND3 Mouse monoclonal antibody [clone: 11n57]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8454-25BEA 748 EUR InStock
USBIC8454-25B
Anti-CCND3 Mouse monoclonal antibody [clone: 11n57]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 8-25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CCND3 (cyclin D3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 11n57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité