Anti-PPIB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H108]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8855-01BEA 796 EUR InStock
USBIC8855-01B
Anti-PPIB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H108]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PPIB (peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B))
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H108
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité