Anti-Cylicin I Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F176]
Fournisseur: United States Biological
USBIC8925-26EA 473 EUR InStock
USBIC8925-26
Anti-Cylicin I Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F176]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cylicin I
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F176
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité