Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP26B1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBIC8929-03H2EA 551 EUR InStock
USBIC8929-03H2
Anti-CYP26B1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0.1 ?g/ml; Immunochemistry: 4-6?g/ml

Type: Primary
Antigen: CYP26B1 (cytochrome P450, family 26, subfamily B, polypeptide 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité