Anti-CSRP1 Mouse monoclonal antibody [clone: 2A11]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9001-09BEA 522 EUR InStock
USBIC9001-09B
Anti-CSRP1 Mouse monoclonal antibody [clone: 2A11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CSRP1 (cysteine and glycine-rich protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité