Anti-Cysteine and Glycine-rich Protein 3 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC9001-21EA 729 EUR InStock
USBIC9001-21
Anti-Cysteine and Glycine-rich Protein 3 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Cysteine and Glycine-rich Protein 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité