Anti-Cytochrome P450 4A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC9095-16EA 599 EUR InStock
USBIC9095-16
Anti-Cytochrome P450 4A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: Cytochrome P450 4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Cat, Rabbit, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité