Anti-Cytokeratin 1,2,3,4,5,6,7,8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2315]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-02EA 740 EUR InStock
USBIC9097-02
Anti-Cytokeratin 1,2,3,4,5,6,7,8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2315]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 1,2,3,4,5,6,7,8
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2315
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité