Anti-KRT13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F83]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-12DEA 507 EUR InStock
USBIC9097-12D
Anti-KRT13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F83]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5-1:10
Type: Primary
Antigen: KRT13 (keratin 13)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F83
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mammalian, Mouse, Rabbit, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité