Anti-KRT17 Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-17AEA 661 EUR InStock
USBIC9097-17A
Anti-KRT17 Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: KRT17 (keratin 17)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité