Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2648]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-29GEA 522 EUR InStock
USBIC9097-29G
Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2648]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: KRT20 (keratin 20)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2648
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité