Anti-KRT5 Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-37EA 729 EUR InStock
USBIC9097-37
Anti-KRT5 Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50-100;; Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: KRT5 (keratin 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité