Anti-Cytokeratin 5,8 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F173]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-37K2EA 744 EUR InStock
USBIC9097-37K2
Anti-Cytokeratin 5,8 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 5F173]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 5,8
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F173
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité