Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F234]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9097-39DEA 559 EUR InStock
USBIC9097-39D
Anti-KRT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F234]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: KRT7 (keratin 7)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F234
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Pig, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité