Anti-Cytomegalovirus, Glycoprotein B Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC9100-21CEA 439 EUR InStock
USBIC9100-21C
Anti-Cytomegalovirus, Glycoprotein B Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:2000
Type: Primary
Antigen: Cytomegalovirus, Glycoprotein B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité