Anti-Cytomegalovirus Mouse monoclonal antibody [clone: 8A269]
Fournisseur: United States Biological
USBIC9100-23CEA 552 EUR InStock
USBIC9100-23C
Anti-Cytomegalovirus Mouse monoclonal antibody [clone: 8A269]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytomegalovirus
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité