Anti-DAAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBID0875-01-BIOTEA 852 EUR InStock
USBID0875-01-BIOT
Anti-DAAM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DAAM1 (dishevelled associated activator of morphogenesis 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité