Anti-DAAM1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID0875-01CEA 473 EUR InStock
USBID0875-01C
Anti-DAAM1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 4-6?g/ml
Type: Primary
Antigen: DAAM1 (dishevelled associated activator of morphogenesis 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Dog, Horse, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité