Anti-DAP Kinase 2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBID1052-01AEA 551 EUR InStock
USBID1052-01A
Anti-DAP Kinase 2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DAP Kinase 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité